Stampa…
4-Bromomethyl-1,2-dihydroquinoline-2-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-(Bromomethyl)quinolin-2(1H)-one
OR7605-25G OR7605-5G OR7605-100G
APOSOR7605-25GEA 29.2 EUR
APOSOR7605-25G APOSOR7605-5G APOSOR7605-100G
4-Bromomethyl-1,2-dihydroquinoline-2-one 98%
4-Bromomethyl-1,2-dihydroquinoline-2-one
Formula: C₁₀H₈BrNO
Peso molecolare: 238,08 g/mol
Punto di fusione: 252 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03426152
CAS Number: 4876-10-2
UN: 3261
ADR: 8,III