Stampa…
4-Cyanopiperidine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Piperidine-4-carbonitrile
OR7602-1G OR7602-5G
APOSOR7602-1GEA 21.9 EUR
APOSOR7602-1G APOSOR7602-5G
4-Cyanopiperidine 96%
4-Cyanopiperidine
Formula: C₆H₁₀N₂
Peso molecolare: 110.16 g/mol
Punto di ebollizione: 121…123 °C/30mmHg
Densità: 0.987 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 105 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD05022468
CAS Number: 4395-98-6