Stampa…
Ethyl-6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
OR7600-1G OR7600-5G
APOSOR7600-1GEA 74.2 EUR
APOSOR7600-1G APOSOR7600-5G
Ethyl-6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 98%
Ethyl-6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₉BrN₂O₂
Peso molecolare: 269,10 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06659034
CAS Number: 67625-37-0