Stampa…
3-Butynyl toluene-4-sulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Butynyl 4-methylbenzenesulphonate, 3-Butynyl p-toluenesulphonate
OR7595-25G OR7595-100G
APOSOR7595-25GEA 179 EUR
APOSOR7595-25G APOSOR7595-100G
3-Butynyl toluene-4-sulphonate
3-Butynyl toluene-4-sulphonate
Formula: C₁₁H₁₂O₃S
Peso molecolare: 224.28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041687
CAS Number: 23418-85-1