Stampa…
4-(3-Thienyl)benzenecarbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Thien-3-yl)benzaldehyde
OR7592-100MG OR7592-250MG
APOSOR7592-100MGEA 30.6 EUR
APOSOR7592-100MG APOSOR7592-250MG
4-(3-Thienyl)benzenecarbaldehyde
4-(3-Thienyl)benzenecarbaldehyde
Formula: C₁₁H₈OS
Peso molecolare: 188,25 g/mol
Punto di fusione: 101…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04039151
CAS Number: 157730-74-0