Stampa…
4-Bromostyrene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7587-25G OR7587-5G OR7587-100G
APOSOR7587-25GEA 48 EUR
APOSOR7587-25G APOSOR7587-5G APOSOR7587-100G
4-Bromostyrene 95%
4-Bromostyrene
Formula: C₈H₇Br
Punto di ebollizione: 88…89 °C/16mmHg
Punto di fusione: 44350 °C
Densità: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 75 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000110
CAS Number: 2039-82-9
EINECS: 218-022-6