Stampa…
3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-5-tert-butylpyrazole
OR7580-1G OR7580-5G
APOSOR7580-1GEA 0 EUR
APOSOR7580-1G APOSOR7580-5G
3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole 98%
3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole
Formula: C₇H₁₃N₃
Peso molecolare: 139,20 g/mol
Punto di fusione: 60…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067987
CAS Number: 82560-12-1