Stampa…
2,6-Naphthalenedicarboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7563-100G OR7563-25G OR7563-5G
APOSOR7563-100GEA 0 EUR
APOSOR7563-100G APOSOR7563-25G APOSOR7563-5G
2,6-Naphthalenedicarboxylic acid 98%
2,6-Naphthalenedicarboxylic acid
Formula: C₁₂H₈O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004105
CAS Number: 1141-38-4
EINECS: 214-527-0