Stampa…
3-Hydroxypyridine-2-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR7552-5G OR7552-25G
APOSOR7552-5GEA 64 EUR
APOSOR7552-5G APOSOR7552-25G
3-Hydroxypyridine-2-carbonitrile
3-Hydroxypyridine-2-carbonitrile
Formula: C₆H₄N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01646135
CAS Number: 932-35-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III