Stampa…
(2-Chlorophenyl)acetylene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Chloro-2-ethynylbenzene
OR7551T-25G OR7551T-5G OR7551T-100G
APOSOR7551T-25GEA 187 EUR
APOSOR7551T-25G APOSOR7551T-5G APOSOR7551T-100G
(2-Chlorophenyl)acetylene 98%
(2-Chlorophenyl)acetylene
Formula: C₈H₅Cl
Peso molecolare: 136,58 g/mol
Punto di ebollizione: 82 °C/12mmHg
Densità: 1,125 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 70 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00269951
CAS Number: 873-31-4