Stampa…
3,5-Dichloro-4-pyridone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Dichloropyridin-4(1H)-one
OR7551-1G OR7551-5G OR7551-10G
APOSOR7551-1GEA 14.7 EUR
APOSOR7551-1G APOSOR7551-5G APOSOR7551-10G
3,5-Dichloro-4-pyridone
3,5-Dichloro-4-pyridone
Formula: C₅H₃Cl₂NO
Peso molecolare: 163,9894 g/mol
Punto di fusione: 325 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051673
CAS Number: 17228-70-5
EINECS: 241-267-5