Stampa…
3-Butyne-2-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: But-3-yn-2-one
OR7548-10G OR7548-100G
APOSOR7548-10GEA 168 EUR
APOSOR7548-10G APOSOR7548-100G
3-Butyne-2-one 98%
3-Butyne-2-one
Formula: C₄H₄O
Peso molecolare: 68,08 g/mol
Punto di ebollizione: 84…86 °C
Densità: 0,87 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: –1 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008775
CAS Number: 1423-60-5
EINECS: 215-834-2
UN: 1992
ADR: 3+6.1,II