Stampa…
Methyl-2-(2-furyl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
OR7545-1G OR7545-250MG OR7545-500MG OR7545-5G
APOSOR7545-1GEA 261 EUR
APOSOR7545-1G APOSOR7545-250MG APOSOR7545-500MG APOSOR7545-5G
Methyl-2-(2-furyl)benzoate
Methyl-2-(2-furyl)benzoate
Formula: C₁₂H₁₀O₃
Peso molecolare: 202.21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039126
CAS Number: 39732-01-9