Stampa…
p-Tolylhydrazinium chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR7543-100G OR7543-500G
APOSOR7543-100GEA 174 EUR
APOSOR7543-100G APOSOR7543-500G
p-Tolylhydrazinium chloride 98%
p-Tolylhydrazinium chloride
Formula: C₇H₁₁ClN₂
Punto di fusione: 215…218 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00012940
CAS Number: 637-60-5
EINECS: 211-295-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III