Stampa…
1-Bromononane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Nonyl bromide
OR7540-25G OR7540-100G OR7540-500G
APOSOR7540-25GEA 89.9 EUR
APOSOR7540-25G APOSOR7540-100G APOSOR7540-500G
1-Bromononane 98%
1-Bromononane
Formula: BrH₂C(CH₂)₇CH₃
Punto di ebollizione: 200…201 °C
Densità: 1,084 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000278
CAS Number: 693-58-3
EINECS: 211-755-2