Stampa…
4,7-Dibromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,6-Dibromo-2-hydroxynaphthalene-3-carboxylic acid
OR7538-100G OR7538-25G OR7538-5G
APOSOR7538-100GEA 59.7 EUR
APOSOR7538-100G APOSOR7538-25G APOSOR7538-5G
4,7-Dibromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid 97%
4,7-Dibromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid
Formula: C₁₁H₆Br₂O₃
Peso molecolare: 345,98 g/mol
Punto di fusione: 251…255 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00046367
CAS Number: 1779-10-8
EINECS: 217-214-7