Stampa…
Argento bromuro
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Argentous bromide
OR7534-5G OR7534-100G OR7534-25G
APOSOR7534-5GEA 36.4 EUR
APOSOR7534-5G APOSOR7534-100G APOSOR7534-25G
Argento bromuro
Argento bromuro
Formula: AgBr
Peso molecolare: 187,77 g/mol
Punto di fusione: 432 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003398
CAS Number: 7785-23-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III