Stampa…
6-Bromo-1-hexene 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7533-100G OR7533-25G
APOSOR7533-100GEA 75.7 EUR
APOSOR7533-100G APOSOR7533-25G
6-Bromo-1-hexene 96%
6-Bromo-1-hexene
Formula: C₆H₁₁Br
Peso molecolare: 163,06 g/mol
Punto di ebollizione: 47…51 °C/16mmHg
Densità: 1,217 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 54 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000269
CAS Number: 2695-47-8
EINECS: 220-267-9
UN: 1993
ADR: 3,III