Methyl 4-(4-formylphenyl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4′-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid methyl ester, Methyl 4'-formylbiphenyl-4-carboxylate, Methyl 4'-formyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate
Formula:
C₁₅H₁₂O₃ Peso molecolare: 240.25 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04039123 CAS Number: 70916-89-1 |