Stampa…
3'-Methylbiphenyl-3-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3'-Methyl[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
OR7517-1G OR7517-5G
APOSOR7517-1GEA 69.8 EUR
APOSOR7517-1G APOSOR7517-5G
3'-Methylbiphenyl-3-carboxylic acid 97%
3'-Methylbiphenyl-3-carboxylic acid
Formula: C₁₄H₁₂O₂
Peso molecolare: 212,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00558892
CAS Number: 158619-46-6