2'-Methylbiphenyl-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
OR7515-1G
OR7515-250MG
APOSOR7515-1GEA
40.8
EUR
APOSOR7515-1G
APOSOR7515-250MG
2'-Methylbiphenyl-4-carboxylic acid
2'-Methylbiphenyl-4-carboxylic acid
Formula:
C₁₄H₁₂O₂ Peso molecolare: 212,25 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
5748-43-6 |