Stampa…
4'-Methylbiphenyl-4-carboxaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
OR7513-1G OR7513-5G
APOSOR7513-1GEA 139 EUR
APOSOR7513-1G APOSOR7513-5G
4'-Methylbiphenyl-4-carboxaldehyde 97%
4'-Methylbiphenyl-4-carboxaldehyde
Formula: C₁₄H₁₂O
Peso molecolare: 196,249 g/mol
Punto di fusione: 104…108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02258938
CAS Number: 36393-42-7