Stampa…
3-(Dimethylamino)acrylonitrile 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7503-25G OR7503-1G OR7503-5G
APOSOR7503-25GEA 288 EUR
APOSOR7503-25G APOSOR7503-1G APOSOR7503-5G
3-(Dimethylamino)acrylonitrile 97+%
3-(Dimethylamino)acrylonitrile
Formula: C₅H₈N₂
Peso molecolare: 96,13 g/mol
Punto di ebollizione: 76…80 °C/0,3mmHg
Densità: 0,95 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001929
CAS Number: 2407-68-3
EINECS: 219-305-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III