Stampa…
1-Naphthoyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR7500-100G OR7500-250G
APOSOR7500-100GEA 172 EUR
APOSOR7500-100G APOSOR7500-250G
1-Naphthoyl chloride 98%
1-Naphthoyl chloride
Formula: C₁₁H₇ClO
Peso molecolare: 190,63 g/mol
Punto di ebollizione: 190 °C/35mmHg
Punto di fusione: 16…19 °C
Densità: 1,265 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004002
CAS Number: 879-18-5
EINECS: 212-903-9
UN: 3265
ADR: 8,II