Stampa…
4'-Methylbiphenyl-2-ylamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-4'-methylbiphenyl hydrochloride
OR7492-100MG OR7492-500MG
APOSOR7492-100MGEA 164 EUR
APOSOR7492-100MG APOSOR7492-500MG
4'-Methylbiphenyl-2-ylamine hydrochloride
4'-Methylbiphenyl-2-ylamine hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₄ClN
Peso molecolare: 219,72 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06656008
CAS Number: 1204-43-9