Stampa…
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7489-1G OR7489-250MG
APOSOR7489-1GEA 165 EUR
APOSOR7489-1G APOSOR7489-250MG
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₇H₄N₂O₂S
Punto di fusione: 221…225 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01570552
CAS Number: 192948-09-7