Methyl-4'-aminobiphenyl-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₄H₁₃NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04039111 CAS Number: 400747-22-0 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |