Stampa…
5-(4-Methoxyphenyl)-2-furoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7480-1G OR7480-5G
APOSOR7480-1GEA 43.7 EUR
APOSOR7480-1G APOSOR7480-5G
5-(4-Methoxyphenyl)-2-furoic acid
5-(4-Methoxyphenyl)-2-furoic acid
Formula: C₁₂H₁₀O₄
Punto di fusione: 182…186 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03937477
CAS Number: 52938-99-5