Stampa…
5-Methylfuran-2-boronic acid pinacol ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(5-methylfuran-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane, 2-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)furan, (5-Methylfuran-2-yl)boronic acid Pinacol ester
OR7474-25G OR7474-5G
APOSOR7474-25GEA 133 EUR
APOSOR7474-25G APOSOR7474-5G
5-Methylfuran-2-boronic acid pinacol ester 95%
5-Methylfuran-2-boronic acid pinacol ester
Remainder pinacol
Formula: C₁₁H₁₇BO₃
Peso molecolare: 208,06 g/mol
Punto di fusione: 217 °C
Densità: 1,023 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03094689
CAS Number: 338998-93-9