4'-Methoxybiphenyl-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR7466-250MG
OR7466-100MG
APOSOR7466-250MGEA
58.2
EUR
APOSOR7466-250MG
APOSOR7466-100MG
4'-Methoxybiphenyl-2-carboxylic acid
4'-Methoxybiphenyl-2-carboxylic acid
Formula:
C₁₄H₁₂O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03426469 CAS Number: 18110-71-9 |