Stampa…
4'-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
OR7460-10G OR7460-1G OR7460-5G
APOSOR7460-10GEA 477 EUR
APOSOR7460-10G APOSOR7460-1G APOSOR7460-5G
4'-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
4'-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
Formula: C₁₄H₁₂O₂
Peso molecolare: 212,248 g/mol
Punto di fusione: 98…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01862517
CAS Number: 52988-34-8