Stampa…
4'-Methoxybiphenyl-3-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde
OR7459-1G OR7459-250MG
APOSOR7459-1GEA 93.1 EUR
APOSOR7459-1G APOSOR7459-250MG
4'-Methoxybiphenyl-3-carbaldehyde
4'-Methoxybiphenyl-3-carbaldehyde
Formula: C₁₄H₁₂O₂
Peso molecolare: 212,25 g/mol
Punto di fusione: 50…53 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03424627
CAS Number: 118350-17-7