Stampa…
3'-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7457-1G OR7457-250MG OR7457-5G
APOSOR7457-1GEA 109 EUR
APOSOR7457-1G APOSOR7457-250MG APOSOR7457-5G
3'-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
3'-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
Formula: C₁₄H₁₂O₂
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03424619
CAS Number: 209863-09-2