Stampa…
2'-Methoxybiphenyl-4-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7454-1G OR7454-5G
APOSOR7454-1GEA 23.2 EUR
APOSOR7454-1G APOSOR7454-5G
2'-Methoxybiphenyl-4-carbaldehyde
2'-Methoxybiphenyl-4-carbaldehyde
Formula: C₁₄H₁₂O₂
Punto di fusione: 54…55 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631913
CAS Number: 421553-62-0