Stampa…
4'-Methoxy[1,1'-biphenyl]-3-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7448-1G OR7448-250MG
APOSOR7448-1GEA 231 EUR
APOSOR7448-1G APOSOR7448-250MG
4'-Methoxy[1,1'-biphenyl]-3-amine
4'-Methoxy[1,1'-biphenyl]-3-amine
Formula: C₁₃H₁₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03424668
CAS Number: 53059-28-2