Stampa…
1-Acetyl-5-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Acetyl-5-aminoindoline
OR7441-1G OR7441-250MG
APOSOR7441-1GEA 68.4 EUR
APOSOR7441-1G APOSOR7441-250MG
1-Acetyl-5-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole, grado tecnico
1-Acetyl-5-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole
Formula: C₁₀H₁₂N₂O
Peso molecolare: 176,22 g/mol
Punto di fusione: 181…184 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00087208
CAS Number: 4993-96-8