Stampa…
4-(Methylsulphonyl)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7440-1G OR7440-5G OR7440-25G
APOSOR7440-1GEA 14.7 EUR
APOSOR7440-1G APOSOR7440-5G APOSOR7440-25G
4-(Methylsulphonyl)benzonitrile 98%
4-(Methylsulphonyl)benzonitrile
Formula: C₈H₇NO₂S
Peso molecolare: 181,2100 g/mol
Punto di fusione: 137…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216489
CAS Number: 22821-76-7