Stampa…
2-(3-Hydroxyprop-1-ynyl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7437-1G OR7437-500MG OR7437-250MG
APOSOR7437-1GEA 135 EUR
APOSOR7437-1G APOSOR7437-500MG APOSOR7437-250MG
2-(3-Hydroxyprop-1-ynyl)benzonitrile
2-(3-Hydroxyprop-1-ynyl)benzonitrile
Formula: C₁₀H₇NO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04039091
CAS Number: 210884-99-4