Stampa…
Coumarin-6-sulphonyl chloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Oxo-2H-chromene-6-sulphonyl chloride
OR7425-10G OR7425-5G
APOSOR7425-10GEA 290 EUR
APOSOR7425-10G APOSOR7425-5G
Coumarin-6-sulphonyl chloride 95+%
Coumarin-6-sulphonyl chloride
Formula: C₉H₅ClO₄S
Peso molecolare: 244,645 g/mol
Punto di fusione: 115…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01941320
CAS Number: 10543-42-7
UN: 3261
ADR: 8,II