Stampa…
2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Di-tert-butyl ketone, Hexamethylacetone
OR7421-25G OR7421-5G OR7421-1G
APOSOR7421-25GEA 219 EUR
APOSOR7421-25G APOSOR7421-5G APOSOR7421-1G
2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone 98%
2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone
Formula: C₉H₁₈O
Peso molecolare: 142,24 g/mol
Punto di ebollizione: 152…153 °C
Densità: 0,824 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 34 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008845
CAS Number: 815-24-7
EINECS: 212-419-8
UN: 1224
ADR: 3,III