Stampa…
3-(2-Bromophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR7418-1G OR7418-5G
APOSOR7418-1GEA 125 EUR
APOSOR7418-1G APOSOR7418-5G
3-(2-Bromophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(2-Bromophenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₃H₁₁BBrNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09027206
CAS Number: 874288-30-9