4-Bromo-2,5-xylenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Bromo-2,5-dimethylphenol
OR7417-1G
OR7417-5G
APOSOR7417-1GEA
66.9
EUR
APOSOR7417-1G
APOSOR7417-5G
4-Bromo-2,5-xylenol 98%
4-Bromo-2,5-xylenol
Formula:
C₈H₉BrO Peso molecolare: 201,0600 g/mol Punto di fusione: 86…89 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00029746 CAS Number: 85223-93-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...