Stampa…
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7413-1G OR7413-250MG OR7413-10G OR7413-25G
APOSOR7413-1GEA 0 EUR
APOSOR7413-1G APOSOR7413-250MG APOSOR7413-10G APOSOR7413-25G
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine 98%
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine
Formula: C₆H₃BrClN₃
Punto di fusione: 122…126 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09027274
CAS Number: 13526-66-4