Stampa…
5-Amino-3-methylisoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Methylisoxazol-5-ylamine, 3-Methylisoxazol-5-amine
OR7410-10G OR7410-1G OR7410-5G
APOSOR7410-10GEA 64 EUR
APOSOR7410-10G APOSOR7410-1G APOSOR7410-5G
5-Amino-3-methylisoxazole
5-Amino-3-methylisoxazole
Formula: C₄H₆N₂O
Peso molecolare: 98,1 g/mol
Punto di fusione: 81…83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003151
CAS Number: 14678-02-5
EINECS: 238-719-9