3-(2-Furyl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR7403-1G
OR7403-250MG
OR7403-50MG
APOSOR7403-1GEA
235
EUR
APOSOR7403-1G
APOSOR7403-250MG
APOSOR7403-50MG
3-(2-Furyl)benzonitrile
3-(2-Furyl)benzonitrile
Formula:
C₁₁H₇NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04039075 CAS Number: 112598-77-3 UN: 3276 ADR: 6.1,III |