Stampa…
4'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7391-1G OR7391-5G
APOSOR7391-1GEA 157 EUR
APOSOR7391-1G APOSOR7391-5G
4'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid 97%
4'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid
Formula: C₁₄H₁₀O₃
Punto di fusione: 150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03424613
CAS Number: 70916-98-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III