Stampa…
3'-Formylbiphenyl-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7386-1G OR7386-250MG
APOSOR7386-1GEA 319 EUR
APOSOR7386-1G APOSOR7386-250MG
3'-Formylbiphenyl-2-carboxylic acid
3'-Formylbiphenyl-2-carboxylic acid
Formula: C₁₄H₁₀O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039067
CAS Number: 100538-35-0