Stampa…
2'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2'-Formyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
OR7385-1G OR7385-5G
APOSOR7385-1GEA 234 EUR
APOSOR7385-1G APOSOR7385-5G
2'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid
2'-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid
Formula: C₁₄H₁₀O₃
Peso molecolare: 226,2300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03424615
CAS Number: 205871-49-4