Stampa…
2'-Formylbiphenyl-3-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7384-1G OR7384-5G
APOSOR7384-1GEA 261 EUR
APOSOR7384-1G APOSOR7384-5G
2'-Formylbiphenyl-3-carboxylic acid 98%
2'-Formylbiphenyl-3-carboxylic acid
Formula: C₁₄H₁₀O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03424616
CAS Number: 205871-52-9