Stampa…
2'-Formylbiphenyl-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7383-1G OR7383-250MG
APOSOR7383-1GEA 265 EUR
APOSOR7383-1G APOSOR7383-250MG
2'-Formylbiphenyl-2-carboxylic acid
2'-Formylbiphenyl-2-carboxylic acid
Formula: C₁₄H₁₀O₃
Punto di fusione: 114…116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039066
CAS Number: 6720-26-9